(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate, (3R)-3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected
OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 208 DKK
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07772111
CAS-nummer: 438050-08-9