2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40683-25G OR40683-5G
APOSOR40683-25GEA 3820 DKK
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid 99%
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid
Formel: C₁₆H₂₃ClO
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015030
CAS-nummer: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II