4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 382 DKK
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
Kogepunkt: 124…126 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070743
CAS-nummer: 4897-68-1