5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 164 DKK
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molekylvægt: 310.9200 g/mol
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779026
CAS-nummer: 689291-89-2