1,5-Naphthyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 164 DKK
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Formel: C₈H₆N₂
Kogepunkt: 150…152 °C/54mmHg
Smeltepunkt: 69…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039727
CAS-nummer: 254-79-5