6-Bromo-o-cresol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 1810 DKK
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.0300 g/mol
Kogepunkt: 207…210 °C
Smeltepunkt: 16.5 °C
Massefylde: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907876
CAS-nummer: 13319-71-6