2,3-Xylenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dimethylphenol
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 339 DKK
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xylenol 98%
2,3-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 216…218 °C
Smeltepunkt: 70…76 °C
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002227
CAS-nummer: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8 II
Merck Index: 12,10215