trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 273 DKK
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Smeltepunkt: 145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093477
CAS-nummer: 3685-26-5