4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40624-100G OR40624-25G OR40624-5G
APOSOR40624-100GEA 7140 DKK
APOSOR40624-100G APOSOR40624-25G APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Formel: C₂₅H₁₈O₃
Smeltepunkt: 147…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077969
CAS-nummer: 14984-21-5