Tetraethoxysilan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 502 DKK
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tetraethoxysilan
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Kogepunkt: 168 °C
Massefylde: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN nummer: 1292
ADR: 3,III