2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 1910 DKK
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
Smeltepunkt: 178…182 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05865213
CAS-nummer: 24287-95-4