2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 164 DKK
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116097
CAS-nummer: 6980-08-1