4-Brom-3-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40599-1G OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA 164 DKK
APOSOR40599-1G APOSOR40599-5G
4-Brom-3-nitroanilin 98%
4-Brom-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320678
CAS-nummer: 53324-38-2