Benzyl carbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 197 DKK
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007965
CAS-nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4