(S)-(-)-3-Butyn-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA 2300 DKK
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol 98%
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 108…111 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190166
CAS-nummer: 2914-69-4
UN nummer: 2929
ADR: 6.1+3,II