(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40592-1G OR40592-25G OR40592-5G
APOSOR40592-1GEA 218 DKK
APOSOR40592-1G APOSOR40592-25G APOSOR40592-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel: C₁₀H₁₃N
Kogepunkt: 250 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671630
CAS-nummer: 23357-52-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III