2,5-Dichlorobenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 1170 DKK
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264312
CAS-nummer: 3621-81-6