Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40561-25G OR40561-5G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 414 DKK
APOSOR40561-25G APOSOR40561-5G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₇IO₃
Smeltepunkt: 155…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664378
CAS-nummer: 15126-06-4