2-Hydroxy-3-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 933 DKK
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
2-Hydroxy-3-methylbenzoesyre
2-Hydroxy-3-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 293
Smeltepunkt: 163…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002448
CAS-nummer: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609