4-Amino-2-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 600 DKK
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 160…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656133
CAS-nummer: 2486-75-1