Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40519-25G OR40519-5G
APOSOR40519-25GEA 377 DKK
APOSOR40519-25G APOSOR40519-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
Kogepunkt: 215…233 °C
Smeltepunkt: 27…28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00626873
CAS-nummer: 20582-55-2