3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxamide, 3-Amino-5-methylpicolinamide
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 1090 DKK
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Formel: C₇H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142820
CAS-nummer: 1208081-47-3