1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40502-1G OR40502-250MG OR40502-500MG OR40502-5G
APOSOR40502-1GEA 1660 DKK
APOSOR40502-1G APOSOR40502-250MG APOSOR40502-500MG APOSOR40502-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227161
CAS-nummer: 635700-02-6