2-Methylpropen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1-propen
OR40492-100G OR40492-500G
APOSOR40492-100GEA 3660 DKK
APOSOR40492-100G APOSOR40492-500G
2-Methylpropen
2-Methylpropene
Formel: C₄H₈
Molekylvægt: 56.11
Kogepunkt: –6.9 °C
Smeltepunkt: –140 °C
Massefylde: 0.5879 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN nummer: 1055
ADR: 2.1
Merck Index: 12,05155