6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40466-250MG OR40466-100MG
APOSOR40466-250MGEA 763 DKK
APOSOR40466-250MG APOSOR40466-100MG
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Formel: C₅H₃ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698041
CAS-nummer: 303085-53-2