6-Methoxyquinaldin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 164 DKK
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
6-Methoxyquinaldin
6-Methoxyquinaldin
Formel: C₁₁H₁₁NO
Smeltepunkt: 62…66 °C
Massefylde: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006761
CAS-nummer: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1