α-Brom-p-xylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 1200 DKK
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Brom-p-xylen 98%
α-Brom-p-xylen
Formel: C₈H₉Br
Molekylvægt: 185.06 g/mol
Kogepunkt: 218…220 °C
Smeltepunkt: 34…36 °C
Massefylde: 1.324
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000181
CAS-nummer: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN nummer: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223