1-Brom-4-ethynylbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40459-25G OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA 676 DKK
APOSOR40459-25G APOSOR40459-5G
1-Brom-4-ethynylbenzen 98%
1-Brom-4-ethynylbenzen
Formel: C₈H₅Br
Kogepunkt: 88…90 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 64…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168822
CAS-nummer: 766-96-1
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III