3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40442-1G OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA 1110 DKK
APOSOR40442-1G APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formel: C₄H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09751256
CAS-nummer: 15166-68-4