5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40425-1G OR40425-250MG OR40425-500MG OR40425-5G
APOSOR40425-1GEA 1870 DKK
APOSOR40425-1G APOSOR40425-250MG APOSOR40425-500MG APOSOR40425-5G
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02067868
CAS-nummer: 55579-68-5