Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-5GEA 1050 DKK
APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11505036
CAS-nummer: 1187236-18-5