2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40419-1G OR40419-250MG OR40419-100MG OR40419-500MG OR40419-2.5G OR40419-5G
APOSOR40419-1GEA 5600 DKK
APOSOR40419-1G APOSOR40419-250MG APOSOR40419-100MG APOSOR40419-500MG APOSOR40419-2.5G APOSOR40419-5G
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09414735
CAS-nummer: 5331-08-8