5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 284 DKK
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007291
CAS-nummer: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5