5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 218 DKK
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅BrN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059261
CAS-nummer: 405224-24-0