Methoxyacetylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 818 DKK
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Methoxyacetylchlorid 95%
Methoxyacetylchlorid
Formel: C₃H₅ClO₂
Kogepunkt: 112…113 °C
Massefylde: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000728
CAS-nummer: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II