Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 469 DKK
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09863164
CAS-nummer: 89793-12-4