1-Pyreneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR40378-5G
OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA
251
DKK
APOSOR40378-5G
APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Formel:
C₁₆H₁₁BO₂ Smeltepunkt: 247…251 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04974062 CAS-nummer: 164461-18-1 |