3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,6-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 709 DKK
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Kogepunkt: 100…102 °C/0,2mmHg
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185536
CAS-nummer: 58804-10-7