Chloroformamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR40351-5G
OR40351-1G
APOSOR40351-5GEA
0
DKK
APOSOR40351-5G
APOSOR40351-1G
Chloroformamidine hydrochloride
Chloroformamidine hydrochloride
Formel:
CH₄Cl₂N₂ Smeltepunkt: 177 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00035527 CAS-nummer: 29671-92-9 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |