3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40341-1G
OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA
7990
DKK
APOSOR40341-1G
APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO₃ Smeltepunkt: 144…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16622765 CAS-nummer: 1228182-63-5 |