3-Amino-5-chlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 610 DKK
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chlorpyridin 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 71…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701386
CAS-nummer: 22353-34-0