Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzoate
OR40312-1G
OR40312-500MG
OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA
2030
DKK
APOSOR40312-1G
APOSOR40312-500MG
APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₁₆H₁₅NO₆ Smeltepunkt: 76…78 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16140356 CAS-nummer: 1221792-98-8 |