Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40308-1G OR40308-500MG OR40308-5G
APOSOR40308-1GEA 2520 DKK
APOSOR40308-1G APOSOR40308-500MG APOSOR40308-5G
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride 95+%
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride
Formel: C₁₆H₁₈ClNO₄
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140354
CAS-nummer: 1221792-96-6