trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 7990 DKK
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₈N₂O₂
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140334
CAS-nummer: 1221791-62-3