Methyl 4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40303-100MG OR40303-1G OR40303-250MG
APOSOR40303-100MGEA 1680 DKK
APOSOR40303-100MG APOSOR40303-1G APOSOR40303-250MG
Methyl 4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026361
CAS-nummer: 261350-48-5