N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butylsulphamoyl)benzeneboronic acid, (4-(N-(tert-Butyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 898 DKK
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
Molekylvægt: 257.11 g/mol
Smeltepunkt: 128…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659841
CAS-nummer: 208516-15-8