2-Hydroxy-4-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40294-1G OR40294-250MG OR40294-5G
APOSOR40294-1GEA 2050 DKK
APOSOR40294-1G APOSOR40294-250MG APOSOR40294-5G
2-Hydroxy-4-pyridinboronsyrepinacolester
2-Hydroxy-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molekylvægt: 221.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223287
CAS-nummer: 1256358-90-3