4-Bromo-2-pyridone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 164 DKK
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-pyridone 99%
4-Bromo-2-pyridone
Formel: C₅H₄BrNO
Molekylvægt: 174.00 g/mol
Smeltepunkt: 201…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234041
CAS-nummer: 36953-37-4