Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromobenzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR40282-1G OR40282-500MG
APOSOR40282-1GEA 1780 DKK
APOSOR40282-1G APOSOR40282-500MG
Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₆BrNO₃
Molekylvægt: 256.06 g/mol
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140293
CAS-nummer: 1221792-83-1