1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Azaindole-5-carboxylic acid
OR40241-1G OR40241-5G OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA 305 DKK
APOSOR40241-1G APOSOR40241-5G APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08272240
CAS-nummer: 754214-42-1